Ammoniumcerium (IV) nitrat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 DKK
S33254.PG S33254.99
Ammoniumcerium (IV) nitrat
Ammoniumcerium (IV) nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molekylvægt: 548.22 g/mol
Smeltepunkt: 107…108 °C
Massefylde: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN nummer: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00509