(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 1920 DKK
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₈H₂₈BrOP
Smeltepunkt: 153…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191781
CAS-nummer: 54314-85-1