Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
370251000 370258000
370251000.EA 646 DKK
370251000. 370258000.
Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Massefylde: 0,861 g/cm³
Flammepunkt: –34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008160
CAS-nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M