Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23754.06 B23754.14 B23754.22
B23754.06EA 424 DKK
B23754.06 B23754.14 B23754.22
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Formel: C₈H₂₈O₄Si₅
Kogepunkt: 188…190 °C
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,884
Flammepunkt: 67 °C (153 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053848
CAS-nummer: 17082-47-2