5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31580.03
H31580.06
H31580.03EA
356
DKK
H31580.03
H31580.06
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 19541-95-8
Molecular Formula: C10H11N3O
Formula Weight: 189.22
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00462192
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Smeltepunkt: 141…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00462192 CAS-nummer: 19541-95-8 |