L(+)-Lyxose ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0153-1G L0153-5G
TCIAL0153-1GEA 854 DKK
TCIAL0153-1G TCIAL0153-5G
L(+)-Lyxose ≥98.0% (by HPLC)
L(+)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064111
CAS-nummer: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&vid=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +15.0 deg (C=1, H2O)