L(+)-Lyxose ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21583.03 B21583.06
B21583.03EA 1150 DKK
B21583.03 B21583.06
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Purity: 99% CAS No.: 1949-78-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD00064111
Formel: C₅H₁₀O₅
Smeltepunkt: 108…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064111
CAS-nummer: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2