α-D(+)-Talose 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21226.02 B21226.77
B21226.02EA 5760 DKK
B21226.02 B21226.77
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Purity: 97% CAS No.: 2595-98-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00064906
Formel: C₆H₁₂O₆
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064906
CAS-nummer: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5