Brefeldin A
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11861-5 11861-10 11861-25
CAYM11861-5EA 725 DKK
CAYM11861-5 CAYM11861-10 CAYM11861-25
Brefeldin A
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00083258
CAS-nummer: 20350-15-6