D-(+)-Glucose-[¹³C₆] (99% ¹³C )
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
CLM-1396-1 CLM-1396-50
CAMBCLM-1396-1EA 0 DKK
CAMBCLM-1396-1 CAMBCLM-1396-50
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] (99% ¹³C )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekylvægt: 186.110 g/mol
MDL Number: MFCD00037544
CAS-nummer: 110187-42-3