Ethyl arachidonate
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10008200-100 10008200-25 10008200-50
CAYM10008200-100EA 1530 DKK
CAYM10008200-100 CAYM10008200-25 CAYM10008200-50
Ethyl arachidonate
Ethyl arachidonate
Formel: C₂₂H₃₆O₂
MDL Number: MFCD00038340
CAS-nummer: 1808-26-0