2-Hydroxyestradiol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13019-1 13019-5 13019-10 13019-25
CAYM13019-1EA 930 DKK
CAYM13019-1 CAYM13019-5 CAYM13019-10 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00010490
CAS-nummer: 362-05-0