Estradiol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10006315-500 10006315-1 10006315-5 10006315-10
CAYM10006315-500EA 426 DKK
CAYM10006315-500 CAYM10006315-1 CAYM10006315-5 CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00003693
CAS-nummer: 50-28-2
EINECS: 200-023-8