2-Methoxyestradiol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
13021-5
13021-10
13021-25
13021-50
CAYM13021-5EA
662
DKK
CAYM13021-5
CAYM13021-10
CAYM13021-25
CAYM13021-50
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formel:
C₁₉H₂₆O₃ Molekylvægt: 302.408 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010489 CAS-nummer: 362-07-2 |