2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
454180-10 454180-50
454180-10EA 1350 DKK
454180-10 454180-50
2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
Molekylvægt: 302.408 g/mol
MDL Number: MFCD00010489
CAS-nummer: 362-07-2