(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H28750.14
H28750.06
H28750.14EA
3660
DKK
H28750.14
H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 103057-44-9
Molecular Formula: C9H17NO3
Formula Weight: 187.24
Melting Point: 60-62°
MDL No.: MFCD04038535
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Smeltepunkt: 60…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04038535 CAS-nummer: 103057-44-9 |