Container, wide mouth, with screw cap, Azlon®
Leverandør: SciLabware
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 1.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 2 Nej: 4 
R&D et Production / Responsable Achat / EVRY
Nej, jeg anbefaler ikke
Ce produit est soit disant autoclavable, il n'en est rien ! Les boites se déforment complètement rendant le pot inutilisable, ni dévissable.
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 21/04/2020
Bonjour, Ces pots en polypropylène sont bien autoclavables à condition de les autoclaver ouverts (non bouchés, pots et couvercles séparément) à 121 °C pendant 20 minutes. Espérant vous avoir aidé. Service Client VWR
JWP0030P JWP0060P JWP0125P JWP0250P JWP0500P JWP0950P JWP1200P
216-1352EA 756 DKK
216-1352 216-1354 216-1355 216-1356 216-1357 216-1380 216-1360
Container, wide mouth, with screw cap, Azlon®
Prøvecontainere Allround kasser
PP, translucent.
  • Autoclavable to 121 °C
  • Good chemical resistance
  • With unlined screw caps
Ideal for storage of samples, powders, animal feeds etc.