2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4084-25G D4084-5G
TCIAD4084-25GEA 427 DKK
TCIAD4084-25G TCIAD4084-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (by GC)
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formel: C₂₁H₂₆
MDL Number: MFCD03093998
CAS-nummer: 58775-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&vid=6336366cbe15f0212ddaa02d2401963fb5b137f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C