2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0983-1G H0983-25G H0983-5G
TCIAH0983-1GEA 624 DKK
TCIAH0983-1G TCIAH0983-25G TCIAH0983-5G
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (by GC)
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Formel: C₁₁H₂₂O₆
Kogepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00192215
CAS-nummer: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&vid=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %