Hvid mineralolie, 75 cSt
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
CON150-075-002 CON150-075-004 CON150-075-006
PROOCON150-075-002EA 1340 DKK
PROOCON150-075-002 PROOCON150-075-004 PROOCON150-075-006
Hvid mineralolie, 75 cSt
Hvid mineralolie
Kogepunkt: 300
MDL Number: MFCD00131611
CAS-nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8