Colecalciferol, 40.000.000 I.U./g, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
5.00936.0010
5.00936.0100
5.00936.0010EA
5610
DKK
5.00936.0010
5.00936.0100
Colecalciferol, 40.000.000 I.U./g, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Colecalciferol
Formel:
C₂₇H₄₄O Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00078131 CAS-nummer: 67-97-0 EINECS: 200-673-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,I |