4-Fluor-2-methylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolylaldehyde
F0793-1G F0793-5G
TCIAF0793-1GEA 132 DKK
TCIAF0793-1G TCIAF0793-5G
4-Fluor-2-methylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Molekylvægt: 138.14 g/mol
Kogepunkt: 62°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD02261764
CAS-nummer: 63082-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&vid=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %