Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8085.9200EA 30750 DKK
8085.9200 8085.1000
Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Heptane (mixture of isomers)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 97…98 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Boiling Range 94 - 99 °C