Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Breakseal ampoule
45842.03 45842.06
45842.03EA 2150 DKK
45842.03 45842.06
Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Potassium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formel: K
Kogepunkt: 760 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 63 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133776
CAS-nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN nummer: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763