Cyclopentylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C2543-5G C2543-1G
TCIAC2543-5GEA 632 DKK
TCIAC2543-5G TCIAC2543-1G
Cyclopentylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Cyclopentylisocyanat
Formel: C₆H₉NO
Kogepunkt: 146°C
Flammepunkt: 36°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093695
CAS-nummer: 4747-71-1
UN nummer: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&vid=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %