2,5-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4174-5G D4174-1G
TCIAD4174-5GEA 1110 DKK
TCIAD4174-5G TCIAD4174-1G
2,5-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Kogepunkt: 115°C
Smeltepunkt: –33°C
MDL Number: MFCD04114191
CAS-nummer: 84476-99-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&vid=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %