6-Ethyl-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Amino-3-ethyltoluene
M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 132 DKK
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Ethyl-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Ethyl-o-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21
Kogepunkt: 231
Smeltepunkt: -33
Massefylde: 0.969
Flammepunkt: 111°C
MDL Number: MFCD00007752
CAS-nummer: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %