Decahydronaphthalen (blanding af cis and trans isomere)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4438.1 4438.2 4438.3
ROTH4438.1EA 0 DKK
ROTH4438.1 ROTH4438.2 ROTH4438.3
Decahydronaphthalen (blanding af cis and trans isomere)
Decahydronaphthalen (blanding af cis and trans isomere)
Formel: C₁₀H₁₈
Kogepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼–40 °C
Massefylde: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN nummer: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM