HEPES
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
RC-061 RC-060
RC-061EA 2730 DKK
RC-061 RC-060
HEPES
HEPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Molekylvægt: 238.31 g/mol
Smeltepunkt: 210…215 °C
Massefylde: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006158
CAS-nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM