Thymol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0410-25G M0410-500G
TCIAM0410-25GEA 132 DKK
TCIAM0410-25G TCIAM0410-500G
Thymol ≥99.0% (by GC)
Thymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Kogepunkt: 232°C
Smeltepunkt: 49…51 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002309
CAS-nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&vid=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency