Trimethylamin ∼25% (w/w) ∼3.2 mol/L in methanol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2268-500ML T2268-100ML
TCIAT2268-500MLEA 493 DKK
TCIAT2268-500ML TCIAT2268-100ML
Trimethylamin ∼25% (w/w) ∼3.2 mol/L in methanol
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 2.87
Smeltepunkt: -117.1
Flammepunkt: -20
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7ef2cc7e2b7c936ce95e216ff7a4425ec52147&vid=88c044e92baed75b10440243f55fdfa15a97e641&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 w/w%