2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L15407.06 L15407.14
L15407.06EA 946 DKK
L15407.06 L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 216144-18-2 Molecular Formula: C12H14BrNO Formula Weight: 268.16 Melting Point: 120-122° Beilstein Reference: 8549816 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01075690
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075690
CAS-nummer: 216144-18-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III