2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 383 DKK
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Formel: C₁₉H₁₇
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006282
CAS-nummer: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3