2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1228-25G T1228-5G
TCIAT1228-25GEA 903 DKK
TCIAT1228-25G TCIAT1228-5G
2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
2-(p-Tolyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₁N
Molekylvægt: 169.22 g/mol
Kogepunkt: 157°C
MDL Number: MFCD00006281
CAS-nummer: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&vid=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %