2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26574.14
H26574.06
H26574.14EA
1890
DKK
H26574.14
H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 4467-06-5
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.22
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₁N Molekylvægt: 169.22 g/mol Kogepunkt: 170…180 °C (20 mmHg) Massefylde: 0.99 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006281 CAS-nummer: 4467-06-5 EINECS: 224-734-8 |