2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
A13838.09
A13838.18
A13838.30
A13838.09EA
406
DKK
A13838.09
A13838.18
A13838.30
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1585-17-7
Molecular Formula: C11H14Cl2
Formula Weight: 217.14
Melting Point: 104-107°
Boiling Point: 180°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013681
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂ Kogepunkt: 180 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: 104…107 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013681 CAS-nummer: 1585-17-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |