2-tert-Butyltoluene ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33036.03 H33036.06
H33036.03EA 2700 DKK
H33036.03 H33036.06
2-tert-Butyltoluene ≥99%
2-tert-Butyltoluene
Purity: 99% CAS No.: 1074-92-6 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Refractive Index: 1.5075
Formel: C₁₁H₁₆
Massefylde: 0,89
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059209
CAS-nummer: 1074-92-6
UN nummer: 2667
ADR: 6.1,III