2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
MQ100
292559-1G
292559-5G
292559-1GEA
754
DKK
292559-1G
292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molekylvægt: 152.1904 g/mol Kogepunkt: 110...120 °C/30 mmHg (lit.) Massefylde: 1,036 g/ml (25 °C) (lit.) Opbevaringstemperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00010749 CAS-nummer: 38064-90-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance (Color) | Colorless |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |