2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T2735-1G
T2735-5G
TCIAT2735-1GEA
345
DKK
TCIAT2735-1G
TCIAT2735-5G
2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorotoluene
Formel:
C₇H₅F₃ Flammepunkt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00075194 CAS-nummer: 193533-92-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |