Hexanophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14712.06
A14712.14
A14712.22
A14712.06EA
352
DKK
A14712.06
A14712.14
A14712.22
Hexanophenone ≥98%
Hexanophenone
Purity: 98%
CAS No.: 942-92-7
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₆O Kogepunkt: 265 °C Smeltepunkt: 25…27 °C Massefylde: 0,950 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009512 CAS-nummer: 942-92-7 EINECS: 213-394-6 |