4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12154.03 A12154.06 A12154.14
A12154.03EA 214 DKK
A12154.03 A12154.06 A12154.14
4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 21803-75-8 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 98-104° Beilstein Reference: 1817655 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052917
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 98…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052917
CAS-nummer: 21803-75-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III