4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12590.06 L12590.14
L12590.06EA 627 DKK
L12590.06 L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98% CAS No.: 30273-42-8 Molecular Formula: C7H7BrClN Formula Weight: 220.50 Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2717133 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041432
Formel: C₇H₇BrClN
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041432
CAS-nummer: 30273-42-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III