Trimethylamin 1 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
388371000 388378000
388371000.EA 773 DKK
388371000. 388378000.
Trimethylamin 1 M in THF, AcroSeal®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 2.87
Smeltepunkt: -117.1
Massefylde: 0.85 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA