Trimethylamin ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2704-500ML T2704-100ML
TCIAT2704-500MLEA 312 DKK
TCIAT2704-500ML TCIAT2704-100ML
Trimethylamin ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 2.87
Smeltepunkt: -117.1
Flammepunkt: -20
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb33d51a5554a0ed3f0579966341ffd2527dbfb&vid=29da9382e838e5d96ab50892be5754d2fcb381ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5 w/w%