Vincristine sulphate
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11764-5 11764-10 11764-25
CAYM11764-5EA 836 DKK
CAYM11764-5 CAYM11764-10 CAYM11764-25
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Molekylvægt: 923.04 g/mol
MDL Number: MFCD00084729
CAS-nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II