Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
L06941.03
L06941.MD
L06941.03EA
1790
DKK
L06941.03
L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 94%
CAS No.: 175136-62-6
Molecular Formula: C24H9F18P
Formula Weight: 670.28
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 128-130°/0.5mm
MDL No.: MFCD00042428
Formel:
C₂₄H₉F₁₈P Molekylvægt: 670.28 g/mol Kogepunkt: 128…130 °C (0.5 mmHg) Smeltepunkt: 98…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042428 CAS-nummer: 175136-62-6 |