4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
B22253.03
B22253.06
B22253.03EA
238
DKK
B22253.03
B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 62790-50-5
Molecular Formula: C7H7ClN2O2
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD01320687
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molekylvægt: 186.60 g/mol Smeltepunkt: 121…123 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01320687 CAS-nummer: 62790-50-5 UN nummer: 2237 ADR: 6.1 III |