2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368770010 368770050
ACRO368770010EA 389 DKK
ACRO368770010 ACRO368770050
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formel: C₄H₄F₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014817
CAS-nummer: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %