DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
90349-10
90349-5
90349-50
90349-25
CAYM90349-10EA
2020
DKK
CAYM90349-10
CAYM90349-5
CAYM90349-50
CAYM90349-25
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₃ |
CAS-nummer:
72298-61-4 |