Erucic acid ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0965-25G D0965-400G D0965-100G
TCIAD0965-25GEA 148 DKK
TCIAD0965-25G TCIAD0965-400G TCIAD0965-100G
Erucic acid ≥85.0% (by GC)
Erucic acid
Formel: C₂₂H₄₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063188
CAS-nummer: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,03674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&vid=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %